Learn More
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH de 8,0, sans RNase
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
1 pièce
100mL
Description
La solution Invitrogen™ de qualité biologique moléculaire à 0,5 M d’EDTA, pH 8,0, est fournie dans un flacon de 100 ml. La solution est certifiée exempte de RNase, économique et prête à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | EDTA |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Concentration | 0,5 M |
| Type d’emballage | Flacon |
| pH | pH 8,0 |
| Gamme de produits | Ambion |
| Pureté | De qualité biologie moléculaire |
| Quantité | 100 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Forme | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 0.5M EDTA PH 8.0 100ML
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Glycine, N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymeth yl)-, disodiumsalt, dihydrate
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction