Learn More
Invitrogen™ Formamide (Deionized)
Code produit. 10229524
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 x 500 g
Conditionnement:
2500g
500g
Code produit. 10229524
Marque: Invitrogen™ AM9344
Déionisé, sans nucléase, et conditionné sous forme liquide dans un flacon en verre ambré sous argon
  • Le formamide Ambion a été déminéralisé. Il est exempt de nucléases. Il est fourni conditionné sous forme liquide dans un flacon en verre ambré sous argon.
  • Le formamide abaisse la température de fusion des duplex d’acides nucléiques
  • Il est largement utilisé dans des applications telles que le transfert de Southern et de Northern, les dosages de protection de nucléase, la cartographie S1 et l’hybridation in situ
  • Pour les applications critiques, il est recommandé que le formamide provenant de flacons précédemment ouverts soit déminéralisé avant utilisation
  • Le produit a été testé pour vérifier l’absence de contamination par RNase et DNase
  • Conserver à 4°C ou -20°C dans de petites aliquotes
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Contenu et stockage Conserver à 4° ou -20°C dans de petites aliquotes.
Type d’emballage Flacon
Type de produit Formamide
Gamme de produits Ambion
Pureté >99,5%
Quantité 5 x 500 g
Forme Liquide