Learn More
Invitrogen™ Formamide (Deionized)
Code produit. 10742297
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 x 500 g
Conditionnement:
2500g
500g
Code produit. 10742297
Marque: Invitrogen™ AM9342
Déionisé, sans nucléase, et conditionné sous forme liquide dans un flacon en verre ambré sous argon
  • Le formamide Ambion a été déminéralisé. Il est exempt de nucléases. Il est fourni conditionné sous forme liquide dans un flacon en verre ambré sous argon.
  • Le formamide abaisse la température de fusion des duplex d’acides nucléiques
  • Il est largement utilisé dans des applications telles que le transfert de Southern et de Northern, les dosages de protection de nucléase, la cartographie S1 et l’hybridation in situ
  • Pour les applications critiques, il est recommandé que le formamide provenant de flacons précédemment ouverts soit déminéralisé avant utilisation
  • Le produit a été testé pour vérifier l’absence de contamination par RNase et DNase
  • Conserver à 4°C ou -20°C dans de petites aliquotes
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Contenu et stockage Conserver à 4° ou -20°C dans de petites aliquotes.
Type d’emballage Flacon
Type de produit Formamide
Gamme de produits Ambion
Pureté >99,5%
Quantité 500 g
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formamide (Deionized)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Formamide