Learn More
Invitrogen™ ARNic préconçu in vivo Ambion™
Code produit. 15286304
Click to view available options
Type de produit final:
Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC
HPLC IVR pré-conçu in vivo Ambion™
HPLC SIRNA pré-conçu in vivo Ambion™
SiARN préconçu in vivo Ambion™
Quantité:
1 μmol
250 nmol
Conditionnement:
1 pièce
250µmol
Code produit. 15286304
Marque: Invitrogen™ 4457308
Les ARNsi Ambion™ sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception des ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie.
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, offering valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs ensure high specificity and efficiency.
Les ARNsi Ambion™ sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception des ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie. Ces ARNsi sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Description L’ARNsi préconçu in vivo Ambion™, 250 nmol, HPLC, IVR, préconçu, intègre les toutes dernières améliorations de la conception des ARNsi, garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée
RNAi Type siARN
Type de produit final SiARN préconçu in vivo Ambion™
Gamme de produits Ambion
Type de produit ARNsi préconçu Ambion™ in vivo
Pureté Standard
Quantité 250 nmol
Forme Powder