Learn More
Invitrogen™ Kit d’isolement d’ARNmi mirVana™, sans phénol
Code produit. 10547465
Click to view available options
Quantité:
40 préparations
Conditionnement:
200mL
Code produit. 10547465
Marque: Invitrogen™ AM1561
Includes
30 ml de solution de lavage miARN I ; 50 ml de solution de lavage 2/3 ; 80 tubes de prélèvement ; 40 cartouches de filtration ; 100 ml de tampon de Lyse/liaison ; 10 ml d’additif d’homogénat miARN ; 100 ml d’acide-phénol : chloroforme ; 1,4 ml de tampon de chargement de gel II ; 5 ml solution d’élution.
Disponible avec et sans phénol.
Le kit d’isolement de micro-ARN mirVana™ utilise une procédure rapide pour isoler de petits ARN à partir de tissus et de cellules à l’aide d’une méthode efficace basée sur un filtre en fibre de verre (GFF). Cette méthode isole l’ARN total dont la plage de dimensions s’étend de kilobases à aussi peu que 10 mers. Chaque kit contient suffisamment de réactifs et de consommables pour soit 40 isolements d’ARN total (y compris les petits ARN), soit 20 fractions d’ARN séparées, grandes et petites. Le phénol doit être acheté séparément. Caractéristiques de ce kit :
• Isolement efficace d’ARN total contenant des petits ARN
• Enrichissement des petits ARN (200 nt) pour augmenter la sensibilité des analyses en aval
• Procédure simple de 30 minutes
• Idéal pour les analyses de micro-ARN, ARNic, ARNsh et ARNsn
• Compatible avec pratiquement tous les types de tissus et de cellules
Récupération efficace des petits ARN
Les procédures de purification d’ARN actuelles s’appuient sur l’extraction organique, suivie de la précipitation d’alcool ou de l’adsorption de molécules d’acide nucléique sur un GFF ou une matrice en silicate. Malheureusement, l’ancienne procédure nécessite une précipitation d’alcool, ce qui prend beaucoup de temps et rétablit les petits ARN aux valeurs de consigne de façon inefficace. Cette dernière procédure a généralement pour résultat une perte de quantités substantielles d’ARN de petite dimension. Le kit d’isolement de micro-ARN mirVana™ utilise l’extraction organique suivie d’une purification sur un GFF dans des conditions de liaisons spécialisées et de lavage. Résultat : le kit récupère efficacement tous les ARN, des ARNm de grande dimension et ARN ribosomiques jusqu’à 10 mers à partir de pratiquement tous les types de tissus et de cellules. Le kit d’isolement de micro-ARN mirVana™ permet l’isolement d’ARN total contenant des petits ARN à partir d’échantillons composés de 102 à 107 cellules cultivées ou de 0,5 à 250 mg de tissu.
Enrichir pour les petits ARN
Bien que le kit d’isolement de micro-ARN mirVana™ purifie efficacement tous les ARN supérieurs à 10 nt, il comprend également des procédures d’isolement des fractions d’ARN, spécifiquement enrichies ou appauvries chez les petites espèces d’ARN. Grâce à la procédure d’enrichissement incluse dans le kit d’isolement de micro-ARN mirVana™, les molécules d’ARN ∼200 nt peuvent être efficacement purifiées séparément des espèces d’ARN de plus grandes dimensions. La préparation d’ARN qui en résulte est hautement enrichie pour les micro-ARN, ARNic et / ou les ARNsn. L’enrichissement des petits ARN à l’aide de la procédure du kit d’isolement de micro-ARN mirVana™ permet une détection plus sensible des petits ARN avec moins de bruit de fond par rapport au même dosage utilisé avec l’ARN total.
Produit accessoire
Le kit d’isolement de micro-ARN mirVana™ est disponible pour ceux qui veulent un kit complet comprenant l’acide phénol:chloroforme.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 30 ml de solution de lavage de micro-ARN I (température ambiante)
• 50 ml de solution de lavage 2 / 3 (température ambiante)
• 80 tubes de prélèvement (température ambiante)
• 40 cartouches de filtre (température ambiante)
• 100 ml de tampon de lyse / liaison (4°C)
• 10 ml d’additif d’homogénat de micro-ARN (4°C)
• 1,4 ml de tampon de chargement sur gel II (-20°C)
• 5 ml de solution d’élution (-20°C, 4°C ou température ambiante)
Isolation Technology Colonne de centrifugation (filtre en fibre de verre), Extraction organique
Temps de purification 30 min
Volume d’élution 100 μL
Type d’échantillon Bactéries, cellules, échantillons végétaux, tissus, échantillons viraux, levure, cellules, échantillons végétaux, tissus, échantillons viraux, levure, Enzymatic Reactions
Type de produit final ARN total, ARN transcriptome, ARNic, petit ARN nucléaire, micro-ARN
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
À utiliser avec (application) Analyse de micro-ARN
Quantité 40 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Jusqu’à 250 mg de tissu, jusqu’à 10^7 cellules
Rendement Cells: ≤16 μg RNA per 50,000 cells
Tissue: ≤160 μg per 5 mg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • mirVana miRNA Isolation Kit, without phenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Thiocyanic acid, compound with guanidine(1:1), 2-Mercaptoethanol, Formamide, Thiocyanic acid, compo