Learn More
Ambion™ SiARN préconçu in vivo Ambion™
SiARN préconçu in vivo Ambion™
2580.00€ - 5150.00€
Spécification
Contenu et stockage | Température ambiante |
---|---|
Type de produit | ARNsi pré-conçu in vivo Custom Ambion™ |
Pureté | Compatible avec la HPLC in vivo |
Forme | Solide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15531114
|
Ambion™
4457307 |
250 nmol |
2580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15541114
|
Ambion™
4457309 |
1 µmol |
5150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’interférence ARN (ARNi) est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Utilisez notre générateur de siARN personnalisé GeneAssist™ pour concevoir et commander un siARN personnalisé.Specifications
Température ambiante | |
ARNsi pré-conçu in vivo Custom Ambion™ | |
Compatible avec la HPLC in vivo | |
Solide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.