Learn More
Invitrogen™ IPTG (sans dioxane)
Code produit. p-4926903
Click to view available options
Quantité:
2 g
5 g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10685985
Marque: Invitrogen™ AM9464
Inducteur d’opéron lactose
L’IPTG Invitrogen™ (isopropyl-bêta-D-thiogalactoside) est un inducteur de l’opéron lac qui est fréquemment utilisé en association avec le X-GAL pour déterminer le phénotype lac des phages ou plasmides recombinants. L’IPTG est également utilisé pour induire l’expression de gènes clonés étant sous contrôle de l’opéron lac. Fourni dans une bouteille de 5 g.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Contenu et stockage Conserver à –20°C.
Type d’emballage Flacon
Gamme de produits Ambion
Quantité 5 g
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Poudre