Learn More
Invitrogen™ MagMAX™-96 Blood RNA Isolation Kit
Code produit. 10743077
Click to view available options
Quantité:
96 préparations
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10743077
Marque: Invitrogen™ AM1837
Purification par billes magnétiques de l’ARN
Ce kit Invitrogen est destiné à la purification rapide et à haut débit d’ARN pathogène à partir de sang total, de lait et d’autres liquides biologiques de mammifères dans des plaques à 96 puits. L’ARN purifié à l’aide du kit est idéal pour les applications RT-PCR. Le kit utilise la purification à base de microbilles magnétiques et comprend des réactifs suffisants pour 96 réactions.
Avantages de la purification à base de microbilles magnétiques MagMAX : Les billes magnétiques offrent de nombreux avantages par rapport à d’autres technologies d’isolement de l’ARN. Les billes assurent une liaison de l’ARN plus efficace que les filtres en fibre de verre et permettent ainsi de produire des volumes d’ARN plus importants et plus homogènes. L’absence de filtre permet également d’éliminer tout risque d’obstruction des filtres causée par des particules cellulaires présentes au sein des échantillons. Comme seul un petit volume de microbilles magnétiques est nécessaire pour la liaison à haute efficacité, l’ARN lié peut être élué dans seulement 30 à 50 µl d’eau exempte de nucléase, concentrant l’ARN à partir de grands échantillons dilués.
Isolez l’ARN avec seulement 50 µl de sang : Pour l’ARN de la plus haute qualité, utilisez des échantillons de sang total qui n’ont pas été congelés. Environ 300 à 500 ng d’ARN intact peuvent être purifiés systématiquement à partir de 50 µl de sang total humain. Des échantillons de sang total bovin, porcin et ovin peuvent également être utilisés. Les rendements varient d’une espèce à l’autre. L’ARN récupéré est dépourvu d’inhibiteurs de PCR tels que les protéines et l’hème, généralement présents dans l’ARN isolé du sang.
Isolez l’ARN viral et total des échantillons de sang total : Le kit d’isolement d’ARN sanguin MagMAX-96 élimine le prétraitement des échantillons, ce qui peut provoquer un mélange d’échantillons et une contamination croisée. La procédure est rapide (moins d’une heure), simple et bien adaptée à l’automatisation. Le kit peut également être utilisé pour traiter moins de 96 échantillons à la fois et est compatible avec le traitement manuel à l’aide de pipettes multicanaux ou avec le traitement de liquides robotisés. Le kit d’isolement d’ARN sanguin MagMAX-96 peut également être utilisé pour l’isolement total des acides nucléiques en omettant le traitement par DNase.
Produits accessoires : Le concentrat de solution de lyse / liaison (n° de cat. AM8500), le concentrat de solution de lavage 1 (n° de cat. AM8504) et le concentrat de solution de lavage 2 (n° de cat. AM8640) sont des composants du kit qui peuvent également être achetés séparément. Ce kit nécessite un support à anneau magnétique à 96 puits. Le support magnétique-96 (n° de cat. AM10027) et le support à anneau magnétique à 96 puits (n° de cat. AM10050) sont conçus pour la précipitation de microbilles paramagnétiques à partir de microplaques à fond en U à 96 puits standard. Le support en anneau magnétique organise les microbilles magnétiques en forme de cercle, ce qui facilite le retrait du surnageant par un robot ou des pipeteurs multicanaux. Pour les plaques de traitement supplémentaires, les plaques en polypropylène à fond en U à 96 puits Matrix (Thermo Scientific, article : 4917) sont recommandées.
  • Isolez facilement l’ARN viral ou total du sang total.
  • Économisez un temps précieux : terminez le protocole en moins d’une heure.
  • Sans surveillance : peut être intégré à des plateformes robotiques établies
  • Validé avec du sang total humain, bovin, porcin et ovin
  • Protocoles automatisés, compatibles haut débit
Purification automatisée des acides nucléiques, isolement automatisé de l’ARN total, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total issu du sang, purification d’ADN/ARN viral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver la plaque de traitement avec le couvercle, le concentrat de solution de lyse/liaison, le concentrat de solution de lavage 1, le concentrat de solution de lavage 2 et le tampon d’élution à la température ambiante.
Conserver le tampon de DNase MagMaxTurbo et les microbilles de liaison d’ARN à 4°C.
Conserver la séquence activatrice de lyse/liaison et la DNase TURBO à -20°C.
Format Plaque à 96 puits
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Échantillons liquides (p. ex. sérum), lait, échantillons viraux, sang total (mammifères), lait, échantillons viraux, sang total (mammifères)
Type de produit final ARN total, ARN viral
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit, non compatible avec le haut débit Compatible (manuel), protocoles automatisés
À utiliser avec (équipement) Systèmes de manipulation de liquides robotiques MagMAX™ Express 24 et 96, processeur de particules magnétiques standard MagMAX™ Express-96
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Northern
Nbre de réactions 96 préparations
Échelle de préparation < Échantillons de sang de 100 µl (petite échelle)
Gamme de produits Ambion, MagMAX
Quantité 96 préparations
Quantité de matériel de démarrage Jusqu’à 50 µl de sang total
Target ADN / ARN viral, ARN total
Rendement 0,5 µg