Learn More
Invitrogen™ MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Code produit. p-4926381
Click to view available options
Nbre de réactions:
480 préparations
96 préparations
Conditionnement:
1 pièce
96 préparations
Code produit. 12013729
Marque: Invitrogen™ 4413021
Includes
  • DNA Binding Beads, 10 mg/mL, 1 × 1.8mL (Same for both kits) Store at 2 to 8 °C
  • DNA Elution Buffer 1 1 x 15mL (Same for both kits) Store at RT
  • DNA Elution Buffer 2 1 x 15mL (Same for both kits)Store at RT
  • Elution Plate, 96-well, 2 plates - Store at RT
  • Wash Solution 1 Concentrate, 1 x 15mL for PN 4413021 - Store at RT
  • Wash Solution 2 Concentrate, 1 x 50mL (Same for both kits) Store at RT
  • Multi-Sample DNA Lysis Buffer, 1 x 55mL (Same for both kits) Store at RT
  • MicroAmp Clear Adhesive Film, 1 x 4 films - Store at RT
  • Nuclease-Free Water 1 x 50mL (Same for both kits) Store at RT
  • PK Buffer 1 x 11mL (Same for both kits) Store at RT
  • Processing Plate, 96-well, 1 plate - Store at RT
  • Proteinase K, 1 x 850 μL - Store at -15 to -25 °C
  • Ribonuclease A (RNase A), 1 x 530 μL - Store at -15 to -25 °C
Purification rapide d’ADN génomique de grande qualité
  • Les kits multi-échantillons d’ADN MagMAX 96 puits sont conçus pour différents types d’échantillons, y compris le sang et les cartes sanguines, les tissus, les queues de souris, les écouvillons buccaux, les couches leucoplaquettaires et les cellules mises en culture. Ces kits de purification MagMAX utilisent la technologie d’isolement des acides nucléiques à base de billes magnétiques pour produire de hauts rendements d’ADN purifié dépourvu d’inhibiteurs susceptibles d’affecter les réactions en aval tels que les tests de génotypage, le séquençage CE et de nouvelle génération ainsi que l’analyse par fusion à haute résolution. Les kits de préparation 96 et 5x 96 puits sont conçus pour des applications avec un débit supérieur et un traitement automatisé
  • Les exigences en matière de rendement et de pureté de l’ADN sont devenues plus strictes grâce au développement de nouvelles méthodes et technologies d’analyse telles que le génotypage à haut débit et les plateformes de séquençage de l’ADN nouvelle génération. Les kits multi-échantillons d’ADN MagMAX répondent au défi en délivrant de l’ADN hautement pur exempt de nucléases, de protéines et d’autres inhibiteurs de réactions enzymatiques en aval
  • Grâce aux kits multi-échantillons d’ADN MagMAX, il est possible d’obtenir à partir d’une variété de matériaux de l’ADN à haut rendement et haute pureté. Cela diffère des méthodes à base de membrane filtrante–qui nécessitent souvent différentes configurations de kits pour divers matériaux d’entrée. Pour les applications nécessitant des rendements maximaux, pour des petits lots ou pour l’archivage d’ADN, le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX (format en tube, traitement manuel) peut être souhaitable car des volumes d’échantillon plus grands peuvent être utilisés. Des rendements d’ADN adaptés à la plupart des applications de routine peuvent être obtenus à l’aide des kits multi-échantillons d’ADN MagMAX-96 (format de plaque 96 puits, compatible avec la manipulation automatisée)
  • Le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX assure également un rendement élevé en ADN à partir d’échantillons riches en lipides ou en glycogène, tels que les tissus cérébraux et hépatiques, respectivement
  • La plupart des applications moléculaires enzymatiques sont sujettes à l’inhibition par les analytes issus de la matrice d’échantillons (par exemple, hème, héparine, sels, protéines) ou de la méthode de purification elle-même (phénol, sels, alcool). Les valeurs CT seuil du cycle obtenues avec l’ADN purifié grâce au kit multi-échantillons d’ADN MagMAX étaient inférieures à celles obtenues avec l’ADN purifié grâce au kit à membrane filtrante, ce qui démontre que le kit MagMAX produit un ADN de plus grande pureté
  • Les kits multi-échantillons d’ADN MagMAX fournissent de l’ADN purifié compatible avec une variété de flux de travail d’application Applied Biosystems, y compris le génotypage SNP et l’analyse de séquençage de l’ADN
Purification automatisée de l’ADN génomique, purification automatisée d’acides nucléiques, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, purification de l’ADN génomique, ADN génomique provenant de cellules et de tissus animaux, ADN génomique provenant de sang (petite échelle, < 100 μl), ADN génomique provenant de cellules buccales, ADN génomique provenant d’échantillons médico-légaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
• Microbilles de liaison à l’ADN, 10 mg⁄ml, 1 × 1,8 ml Conserver entre 2 et 8°C
• Tampon d’élution d’ADN 1 1 x 15 ml Conserver à température ambiante
• Tampon d’élution d’ADN 2 1 x 15 ml Conserver à température ambiante
• Plaque d’élution, 96 puits, 2 plaques - Conserver à température ambiante
• Concentré de solution de nettoyage 1, 1 x 15 ml - Conserver à température ambiante
• Concentré de solution de nettoyage 2, 1 x 50 ml Conserver à température ambiante
• Tampon de lyse d’ADN multi-échantillons, 1 x 55 ml Conserver à température ambiante
• Film adhésif transparent MicroAmp™, 1 x 4 films - Conserver à température ambiante
• Eau exempte de nucléase 1 x 50 ml Conserver à température ambiante
• Tampon PK 1 x 11 ml Conserver à température ambiante
• Plaque de traitement, 96 puits, 1 plaque - Conserver à température ambiante
• Protéinase K, 1 x 850 µl - Conserver entre -15 et -25°C
• Ribonucléase A (RNase A), 1 x 530 µl - Conserver entre -15 et -25°C.
Format Kit
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Sang, Échantillons buccaux, Cellules, Mouchoir
Type de produit final ADN génomique
À utiliser avec (application) Génotypage, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR, séquençage
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit, non compatible avec le haut débit Compatible (manuel), protocoles automatisés
Nbre de réactions 96 préparations
Gamme de produits MagMAX
Type de produit Kit multi-échantillons d’ADN
Quantité 96 préparations
Cible ADN génomique