Learn More
Invitrogen™ MagMAX™ for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit, compatible with PAXgene™ Blood RNA Tubes
Code produit. 11340922 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
96 préparations
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11340922
Marque: Invitrogen™ 4451894
Includes
Boîte de composants du kit 1 : 1 solution de resuspension PAXgene™, 18 ml ; Concentré de solution de lavage 1, 16 ml (avant d’utiliser le concentré de solution de lavage 1, ajoutez le volume correct d’isopropanol (fourni par l’utilisateur), tel qu’indiqué sur le flacon) ; Concentré de solution de lavage 2, 2 x 30 ml (avant d’utiliser le concentré de solution de lavage 2, ajoutez le volume correct d’éthanol (fourni par l’utilisateur), tel qu’indiqué sur le flacon) ; Tampon de reliaison à l’ARN, 10 ml ; Tampon d’élution 10 ml ; Plaque de traitement (96 puits), 1 plaque ; Tubes de 2,0 ml, 100 tubes ; Microbilles de liaison à l’ARN, 2 ml. Boîte 2 : 2 protéinase PAXgene™, 0,6 ml ; Tampon de DNase TURBO™ 10x, 1 ml ; DNase TURBO™, 1 ml
Requires
Centrifugeuse réfrigérée (4°C) avec rotor à godets oscillants pouvant tourner à 5 000 x g ; adaptateurs de tubes coniques de 50 ml ; tubes coniques de 50 ml ; microcentrifugeuse de table ou pico-centrifugeuse (pour les utilisateurs de format de tube) ; tubes de sang ; support magnétique
Technologie à base de billes magnétiques pour purifier l’ARN total
Le kit d’isolement d’ARN pour tubes de prélèvement sanguin stabilisés MagMAX purifie l’ARN total (y compris le miARN) des tubes d’ARN de prélèvement sanguin PAXgene™ à l’aide d’une technologie éprouvée basée sur des billes magnétiques. Une étape de TURBO DNase™ élimine efficacement la contamination de l’ADNg, garantissant la plus grande pureté possible de l’ARN pour la RT-PCR en temps réel et l’analyse par microarrays.
Maximiser le rendement de l’ARN total à partir d’échantillons de sang
Le kit d’isolement d’ARN pour tubes de prélèvement sanguin stabilisés MagMAX utilise une technologie éprouvée basée sur des microbilles magnétiques pour purifier les rendements maximaux de l’ARN total à partir des tubes d’ARN de prélèvement sanguin PAXgene. Le kit d’isolement d’ARN pour tubes de prélèvement sanguin stabilisés MagMAX peut récupérer 3 à 18 µg à partir d’un seul tube d’ARN de prélèvement sanguin PAXgene. Une étape DNase TURBO élimine efficacement la contamination de l’ADNg qui peut interférer avec les applications en aval et garantit la plus grande pureté possible pour l’ARN. Le kit d’isolement d’ARN pour tubes de prélèvement sanguin stabilisés MagMAX fonctionne exceptionnellement bien avec le miARN purifiant avec l’ARN total des tubes d’ARN de prélèvement sanguin PAXgene sans avoir à utiliser un protocole miARN distinct. Un seul protocole fait tout cela. Le kit d’isolement d’ARN pour tubes de prélèvement sanguin stabilisés MagMAX peut également détecter le miARN à partir de tubes d’ARN de prélèvement sanguin PAXgene comme le montrent les dosages d’expression génétique TaqMan™. Il est fortement conseillé aux utilisateurs d’effectuer des études de validation appropriées par rapport à leurs cibles de micro-ARN.
Temps de traitement rapide
Les temps de traitement varient en fonction du format sélectionné, mais douze tubes d’ARN de prélèvement sanguin PAXgene peuvent être traités manuellement avec le kit d’isolement d’ARN pour tubes de prélèvement sanguin stabilisés MagMAX en 2 heures environ.
Une alternative à la purification complète
Pour les utilisateurs qui effectuent principalement des expériences de PCR en temps réel basées sur TaqMan, et qui n’ont pas besoin d’archiver l’ARN / ADNc, une alternative au kit d’isolement d’ARN pour tubes de prélèvement sanguin stabilisés MagMAX est le kit de préparation d’acides nucléiques stabilisés pour qPCR Blood-to-CT. Ce kit permet d’effectuer une analyse d’expression directement à partir de tubes d’ARN de prélèvement sanguin PAXgene sans purification de l’ARN classique.
Achats centralisés
MagMAX pour le kit d’isolement de l’ARN de tubes de prélèvement de sang stabilisés est compatible avec les mélanges de transcription inverse (SuperScript™), les Master Mix de PCR (TaqMan et SYBR), ainsi que d’autres produits de flux de travaux sanguin.
  • Format de purification flexible—utilisant des tubes de microcentrifugation des plaques de 96 puits manuels ou des plaques de 96 puits automatisés provenant du même kit
  • Flux de travail avec microbilles magnétiques—pas de colonne de centrifugation
  • ARN total sans activité RNase, ADNg contaminant ou inhibiteurs de RT-PCR
  • Convient pour une utilisation avec des protocoles automatisés, compatibles à haut débit
Formats de purification flexibles
  • Le kit d’isolement d’ARN pour tubes de prélèvements sanguins stabilisés MagMAX peut être traité dans des formats à faible, moyen ou haut débit, avec un flux de travail et une manipulation supérieurs par rapport aux méthodes traditionnelles compétitives.
  • Pour les utilisateurs générant un faible débit, le kit d’isolement d’ARN pour tubes de prélèvement de sang stabilisés MagMAX peut être utilisé dans des tubes à microcentrifuger individuels d’1,5 ml avec le complexe d’ARN-microbilles restant dans un tube de traitement unique jusqu’à l’étape finale d’élution.
  • Pour les utilisateurs générant un débit moyen–élevé, le MagMAX pour le kit d’isolement de l’ARN des tubes de prélèvement de sang stabilisés peut être réalisé dans une plaque à 96 puits avec une pipette à un seul canal ou multicanaux pour accélérer le processus de purification.
  • Pour les utilisateurs générant un haut débit, le kit d’isolement d’ARN pour tubes prélèvement de sang stabilisés MagMAX est compatible avec le traitement manuel et automatisé des 96 puits.
  • Traitez simplement plusieurs lots de tubes en série ou en parallèle, par le biais du processus de centrifugation avant, jusqu’au point d’arrêt pratique, jusqu’à ce que suffisamment d’échantillons puissent être chargés sur une plaque de traitement de 96 puits pour les étapes de purification de l’ARN.
  • Le procédé de purification de l’ARN peut être manipulé sur des manipulateurs de liquides en format ouvert, en conjonction avec un support magnétique à 96 puits sur le pont, ou sur des manipulateurs de microbilles magnétiques comme le processeur de particules magnétiques MagMAX Express-96 (version à puits profonds uniquement).
Spécifications :
  • Rendement (plage) : 3 à 18 µg
  • Qualité (RIN)) : ≥ 8
  • Qualité (A260/280) : 1,8 – 2,2
  • ADNg (p / p)) : <1,56%
  • Nombre de préparations : 96 préparations (tubes de prélèvement sanguin)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement total de l’ARN, ARN total du sang
PAXgene™ et PreAnalytiX™ sont des marques déposées de PreAnalytiX GmbH. Aucune commandite, approbation ou affiliation n’est impliquée dans les présentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Composants du kit
Boîte 1 :
conserver à température ambiante
• 1 solution de resuspension PAXgene™, 18 ml
• Concentré de solution de lavage 1, 16 ml ((avant d’utiliser le concentré de solution de lavage 1, ajouter le volume correct d’isopropanol (fourni par l’utilisateur), tel qu’indiqué sur le flacon)
• Concentré de solution de lavage 2, 2 x 30 ml (avant d’utiliser le concentré de solution de lavage 2, ajoutez le volume correct d’éthanol (fourni par l’utilisateur), comme indiqué sur le flacon)
• Tampon de reliaison à l’ARN, 10 ml
• Tampon d’élution, 10 ml
• Plaque de traitement (96 puits), 1 plaque
• Tubes de 2,0 ml, 100 tubes
Conserver entre 2 et 8°C, ne pas congeler
• Microbilles de liaison à l’ARN, 2 ml
Boîte 2 :
conserver entre -15 et -25°C
• 2 protéinase PAXgene, 0,6 ml
• Tampon de DNase TURBO™ 10x, 1 ml
•DNase TURBO™, 1 ml
Isolation Technology Microbille magnétique
Temps de purification 1,7 heures
Volume d’élution 20 to 80 μL
Type d’échantillon Sang
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR)
Quantité 96 préparations
Conditions d’expédition Box 1: Room Temperature
Box 2: Cold Gel
Quantité de matériel de démarrage 2.5 mL of blood in PAXgene™ tube
Rendement 18 µg