Learn More
Invitrogen™ MagMAX™ Wash Solution 2 Concentrate
Code produit. 10647705
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
10647705 200 ml 1 pièce
1 options
Code produit. 10647705
Marque: Invitrogen™ AM8640
Composant du kit d’isolement MagMAX
Le concentrat de solution de lavage 2 Invitrogen MagMAX est un composant de tous les kits d’isolement MagMAX qui peut être acheté séparément. Conditionnement dans un flacon de 200 ml.
Santé animale, préparation d’échantillons de santé animale, purification automatisée de l’acide nucléique, isolement automatisé de l’ARN total, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ARN, isolement d’ARN total, ARN total extrait de cellules et tissus animaux, ARN total extrait de cellules végétales
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon de nettoyage
Contenu et stockage Conserver le concentrat de solution de lavage MagMAX™ 2 à 4°C ou à température ambiante.
Gamme de produits Ambion, MagMAX
Quantité 200 ml