Learn More
Invitrogen™ MessageAmp™ II-Bacteria RNA Amplification Kit
Description
Le kit utilise une méthode d’amplification linéaire par transcription in vitro (IVT) optimisée pour être utilisée avec l’ARN bactérien.
Utilisation du kit d’amplification d’ARN MessageAmp II-Bacteria
Ce kit est le seul kit destiné à l’amplification de l’ARNm procaryotique disponible dans le commerce. Le kit est compatible avec toutes les espèces bactériennes et l’ARN introduit issus de sources multiples (ARN total, ARNm bactérien ou ARN). L’aRNA généré par le kit MessageAmp II-Bacteria peut être marqué par l’inclusion d’un nucléotide marqué dans la réaction IVT ou par transcription inverse de l’aRNA dans une réaction contenant un nucléotide marqué. Le kit MessageAmp II-Bacteria peut donc être utilisé pour préparer l’ADNc à brin codant marqué 33P (pour les réseaux PCR en nylon) et l’ARNc marqué à la biotine ou aux colorants fluorescents pour les lames des microarrays en verre ou les puces à ADN Affymetrix GeneChip™.
Produits accessoires
L’ARNm bactérien peut être enrichi à partir de l’ARN total à l’aide du kit d’enrichissement en ARNm bactérien MICROBExpress™ (Réf. AM1905). L’ARN bactérien peut être séparé des mélanges de cellules hôtes avec le kit MICROBEnrich™ (Réf. AM1901).
- Sensibilité maximale : amplifiez jusqu’à 10 ng d’ARNm ou 100 ng d’ARN total ; une réduction de l’ordre de 10 à 500 de la quantité d’ARN d’entrée est nécessaire pour sonder les microarrays
- Rendement supérieur de transcrits pleine longueur : comprend la RT ArrayScript™ qui produit jusqu’à deux fois la quantité d’ADNc pleine longueur sous forme de M-MLV, AMV ou SuperScript™ II
- Données extrêmement fiables : les réactions sont hautement reproductibles et le coefficient de corrélation de Pearson est > 0,995
Marquage de matrice d’expression, analyse et génotypage d’expression de gènes, analyse de microarray, amplification d’ARN
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’amplification d’ARN bactérien |
| Type de cellule | Cellule procaryote |
| Contenu et stockage | Stockez les éléments suivants à -20°C dans un congélateur à dégivrage automatique : • 22 µl de PAP • 22 µl de tampon d’extension homopolymérique de poly(A) 10X • 12 µl d’ATP d’extension homopolymérique de poly(A) • 22 µl d’amorce VN Oligo(dT) T7 • 22 µl de transcriptase inverse ArrayScript™ • 22 µl d’inhibiteurs de RNase • 22 µl de tampon de premier brin 10X • 170 µl de mélange dNTP • 210 µl de tampon de second brin 10X • 42 µl d’ADN polymérase • 22 µl de RNase H • 84 µl de mélange enzymatique T7 • 84 µl de tampon de réaction T7 10X • ATP, CTP, GTP et UTP T7 de 84 µl chacune • 1,75 ml d’eau exempte de nucléase • 10 µl d’ARN de contrôle(1 mg/ml) Stockez les éléments suivants à température ambiante : • 30 ml de tampon de lavage • 7 ml de tampon de liaison à l’ADNc • 9 ml de tampon de liaison à l’aRNA • 20 cartouches de filtre d’aRNA • 40 tubes de prélèvement d’aRNA • 20 cartouches de filtre d’ADNc + tubes • 20 tubes d’élution d’ADNc• 10 ml d’eau exempte de nucléase |
| Comprend l’étiquette ou le colorant | Non |
| Transcriptase inverse | ArrayScript™ |
| Type d’échantillon | ARNm (bactérien), ARN total (bactérien) |
| Format | Kit |
| Gamme de produits | Ambion, MessageAmp |
| Quantité | 20 réactions |