Learn More
Invitrogen™ NaCl (5 M), exempt de RNase
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
71.50€ - 173.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
---|---|
Concentration | 5 M |
Gamme de produits | Ambion™ |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10609823
|
Invitrogen™
AM9760G |
100 mL |
71.50€
100mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10255984
|
Invitrogen™
AM9759 |
500 mL |
173.00€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
La solution 5 M de NaCl Invitrogen™ de qualité biologie moléculaire est fournie dans une bouteille. La solution est certifiée exempte de RNase, économique et prête à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
5 M | |
Ambion™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.