Learn More
Invitrogen™ PureLink™ miRNA Isolation Kit
Code produit. 10605983
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10605983 25 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10605983 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K157001
Purification de petites molécules d’ARN sans réactifs dangereux
Le kit d’isolement de micro-ARN Invitrogen PureLink offre une méthode simple, fiable et rapide, avec colonnes, pour l’isolement de micro-ARN total de haute qualité à partir d’une large variété de sources sans avoir à utiliser des réactifs dangereux comme le phénol. Le kit offre une méthode rapide et pratique pour purifier les petites molécules d’ARN issues de cellules animales et végétales ainsi que d’échantillons de bactéries et de levures.
  • Purifie les petites molécules d’ARN avec une nouvelle procédure de type enrichir / lier / éluer.
  • Prépare les échantillons de micro-ARN enrichis généralement en moins de 15 minutes.
  • Minimise la contamination par de grosses molécules d’ARN ou de l’ADN génomique.
Méthode de purification sur colonnes, rapide et pratique, pour petites molécules d’ARN
  • Le kit d’isolement de micro-ARN Invitrogen PureLink est spécifiquement conçu pour purifier les petites molécules d’ARN, notamment les micro-ARN et siARN, provenant d’une variété d’échantillons, généralement en moins de 15 minutes. Le kit utilise un système à deux colonnes avec silice pour l’enrichissement exclusif en petits ARN. Les ARN dont la taille est supérieure à 200 nucléotides sont fixés dans la première colonne. L’éthanol est ensuite ajouté à l’écoulement afin d’augmenter l’affinité de liaison des petits ARN avec la membrane en fibre de verre de la deuxième colonne. Une fois fixées à la deuxième colonne, les petites molécules d’ARN sont ensuite éluées, prêtes à l’emploi et exemptes de grosses molécules d’ARN, comme les ARNr 28S et 18S et les ARNm, permettant ainsi des analyses de l’expression centrées sur les petites molécules d’ARN.
  • L’ARN purifié peut être utilisé dans toutes sortes d’applications et de produits en aval :
    • Le micro-ARN purifié avec le kit d’isolement de micro-ARN Invitrogen PureLink convient aux applications en aval, notamment le séquençage d’ARN, l’analyse de biopuces, la PCR en temps réel (qPCR), la PCR en temps réel à transcription inverse (RT-qPCR) et le transfert Northern.
    Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
    Applications :
    Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, ARNi, RANi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, analyse de l’ARN miARN et non codant, isolement de miARN, isolement de micro-ARN, siARN
    Informations sur la commande
    Conditions d’expédition : Température ambiante
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage • 45 ml de tampon de liaison L3 ; conserver à température ambiante
    • 10 ml de tampon de lavage W5 ; température ambiante
    • 3 ml de tampon W4 ; température ambiante
    • 5 ml d’eau exempte de RNase ; température ambiante
    • 50 cartouches de centrifugation avec tubes de prélèvement ; température ambiante
    • 50 tubes de lavage (2 ml) ; température ambiante
    • 50 tubes de récupération (1,7 ml) ; température ambiante
    Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
    Temps de purification 20 min. (Après homogénéisation des échantillons)
    Volume d’élution 50 à 100 μl
    Type d’échantillon Bactéries, cellules, plante, tissu, levures, réaction de découpage, cellules, tissus, levure, Yeast, Dicing Reaction
    Type de produit final Petit ARN (ARNt, ARNr 5S, ARNr 5,8S, ARNmi, ARNsi)
    Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
    À utiliser avec (application) qRT-PCR, analyse microarray, transfert Northern
    Quantité 25 préparations
    Balance Mini
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Quantité de matériel de démarrage Bactéries : ≤106 cellules
    Cellules : 106
    Plante : varie
    Tissus : ≤ 100 mg
    Levures : 1 ml
    Réaction de découpage : 300 μlitres
    Rendement Jusqu’à 6 μg