Learn More
Invitrogen™ QuantumRNA™ β-Actin Internal Standards
Click to view available options
:
100 réactions
Description
Includes
Paire d’amorces de β-actine et Competimer de β-actine, ARN de modèle de contrôle, eau exempte de nucléase
Les étalons internes de β-actine Invitrogen™ QuantumRNA™ avec technologie Competimer™ utilisent des Competimer™ spécialement modifiés de la même séquence que les amorces normales de β-actine qui ne peuvent pas être étendues. En ajustant le rapport des Competimer™ de β-actine aux amorces d’ARNm de β-actine normales, le signal de l’ARNm β-actine peut être atténué au niveau des messages très rares. Ils sont utilisés pour la RT-PCR quantitative en point final et comprennent des réactifs suffisants pour 100 réactions. L’ARNm de β-actine est un gène ”domestique” abondamment exprimé ; par conséquent, il est difficile de multiplexer des amorces pour l’ARNm de β-actine dans la même réaction de PCR avec des amorces pour des messages rares. En général, le signal d’ARNm de β-actine submerge la réaction de RT-PCR relative et le produit rare spécifique aux gènes n’est pas détecté. Étalons de β-actine Taille des produits : 294 bp
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Ambion, QuantumRNA |
| Quantité | 100 réactions |
| Conditionnement | Tube(s) |
| Comprend | La paire d’amorces β-actine et les Competimer™s β-actine sont conservés à –20°C.L’ARN du modèle de contrôle doit être stocké en dessous –de 70°C.L’eau exempte de nucléase peut être stockée à n’importe quelle température. |