Learn More
Invitrogen™ Retic Lysate IVT™ Kit
Code produit. 10137194
Click to view available options
Type de produit:
Lysat Retic
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10137194
Marque: Invitrogen™ AM1200
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Le lysat Retic doit être stocké à -80°C. 20X Translation Mix minus-Met, 20X Translation Mix minus-Leu, High Salt Mix minus-Met, Low Salt Mix minus-Met et Capped XeF- ARN1 doivent être stockés en dessous de -70°C. L’eau exempte de nucléase peut être stockée à n’importe quelle température.
Traduit efficacement les protéines de poids moléculaire élevé et les ARNm coiffés et non coiffés.
Le kit Retic Lysate IVT™ traduit efficacement les transcrits synthétisés in vitro, l’ARN à queue poly(A) et l’ARN total, y compris les ARN difficiles à traduire. Le lysat optimisé produit un rendement protéique et une activité biologique élevés, ainsi que des performances constantes. Un rapport paru dans Nucleic Acids Research (1) a révélé que certains lysats réticulocytaires commerciaux n’étaient que peu fidèles lors de l’initiation au codon de démarrage AUG approprié. Le kit Retic Lysate IVT, qui a été testé à l’aide de constructions Kozak, démontre une haute fidélité lors de l’initiation au codon AUG approprié.
  • Traduit efficacement une grande variété de protéines de poids moléculaire élevé et des ARNm coiffés et non coiffés.
  • Prise en charge d’un gros volume d’ARNm modèle
Fonctionnement
Lysat optimisé pour la traduction en ajoutant un système de régénération de l’ATP, de l’hémine et de l’ARNt de foie de veau. Ce kit inclut un mélange de traduction optimisé (-Met ou -Leu) pour traduire les messages coiffés et non coiffés avec des tampons à forte et à faible teneur en sel. Ces tampons peuvent être utilisés pour maximiser le rendement et l’activité des protéines à partir de séquences difficiles à traduire.
1. Kozak, M. (1990) Évaluation de la fidélité de l’initiation de la traduction dans les lysats réticulocytaires provenant de sources commerciales. Nucleic Acids Res 18:2828.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 5 × 200 µl (conserver à -80°C)
• 2 × 1,75 ml d’eau exempte de nucléase (conserver à n’importe quelle température)
• 100 µl de mélange de traduction 20X minus-Met
• 100 µl de mélange de traduction 20X minus-Met
• 100 µl de mélange riche en sel minus-Met
• 100 µl de mélange faible en sel minus-Met
• 50µl d’ARN Xef-1 (50 µg / ml)
Sans indication contraire, conserver les réactifs en dessous de -70°C. Ne pas conserver les systèmes de traduction sans cellules dans la phase liquide d’un système de stockage d’azote liquide.
Format Kit
Type de protéine exprimée Protéine soluble dans l’eau
Mécanisme d’expression Expression sans cellules
Système d’expression Sans cellules
À utiliser avec (application) Transcription in vitro
Nbre de réactions 60 réactions
Gamme de produits Ambion
Type de produit Lysat Retic
Quantité 60 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique