Learn More
Invitrogen™ Réactifs de fragmentation de l’ARN
Code produit. 10426914
Click to view available options
Quantité:
200 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10426914
Marque: Invitrogen™ AM8740
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la fragmentation de l’aRNA avant l’hybridation avec des puces à oligonucléotides
Le protocole est simple, rapide et peut être complété en moins de 20 min. La quantité de réactifs Invitrogen™ fournie est suffisante pour 200 réactions. De nombreux protocoles pour l’utilisation de l’ARN amplifié dans l’analyse par la microarray recommandent de fragmenter l’aRNA avant l’hybridation avec une microarray à oligonucléotides. Cette étape de fragmentation améliore la cinétique d’hybridation avec les oligonucléotides avec des puces et peut conduire à l’amélioration du signal. Le protocole est simple. Mélangez l’aRNA avec le réactif de fragmentation de l’ARN Invitrogen (10X) et chauffez à 70°C pendant 15 minutes. La réaction est ensuite arrêtée par l’ajout de la solution d’arrêt et placée sur de la glace jusqu’à ce qu’elle soit prête à être hybridée avec la microarray. La taille moyenne des fragments obtenus sera de 60 à 200 nucléotides. Jusqu’à 10 μg d’ARN peuvent être fragmentés dans une réaction de 10 μl.
Analyse de l’expression génétique et génotypage, analyse de la microarray
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Réactif de fragmentation de l’ARN
Concentration 10 X
Contenu et stockage Le réactif de fragmentation (10X) et la solution d’arrêt doivent être stockés à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Ambion
Quantité 200 réactions
Forme Liquide