Learn More
Invitrogen™ Solution de transition pour tissus congelés RNAlater™-ICE
Product Code. 15227289
Click to view available options
Quantité:
25 ml
10 x 25 ml
Unit Size:
1 pièce
250mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15227289
Brand: Invitrogen™ 4427575
This item is not returnable. View return policy
Un nouveau réactif pour la transition du tissu congelé vers un état qui est facilement traité pour l’extraction de l’ARN de haute qualité.
  • RNAlater™-ICE est un nouveau réactif pour la transition de tissus congelés vers un état qui est facilement traité pour l’extraction de l’ARN de haute qualité
  • Les tissus congelés sont simplement submergés dans RNAlater-ICE et peuvent décongeler pendant la nuit à -20°C
  • Une fois décongelés, les tissus peuvent être traités comme des tissus frais à l’aide de procédures d’isolement d’ARN standard
  • Plus de broyage fastidieux des tissus congelés pour préserver l’ARN
  • Souvent, les tissus qui doivent être stockés avant l’isolement d’ARN sont surgelés ou congelés instantanément sur de la glace sèche ou dans de l’azote liquide pour préserver l’intégrité de l’ARN
  • L’ARN des tissus est stable quand il est congelé à -80°C, mais la décongélation des tissus avant ou pendant leur perturbation peut finir par détériorer l’ARN
  • Ceci est vrai si les tissus décongèlent pendant qu’ils se trouvent dans la solution de dénaturation
Avantages supplémentaires
  • Traitez les tissus précédemment congelés comme des échantillons fraîchement prélevés
  • La décongélation des tissus dans le RNAlater-ICE protège l’ARN de la dégradation
  • Plus besoin de broyer tissus à l’aide d’un mortier et d’un pilon et plus de transfert délicat de poudre dans le tube
  • Répartition facile des échantillons de tissus congelés pour des expériences multiples
  • La congélation rapide des tissus préserve l’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description RNA Storage Reagent
Buffer Tampon d’extraction tissulaire
Gamme de produits RNAlater
Type de produit Réactif pour conservation de l’ARN
Quantité 10 x 25 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • RNALATER-ICE 10 X 25 ML
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, trade secret