Learn More
Invitrogen™ Solution de transition pour tissus congelés RNAlater™-ICE
Code produit. p-4918685
Click to view available options
Quantité:
25 ml
10 x 25 ml
Conditionnement:
1 pièce
250mL
Code produit. 10584445
Marque: Invitrogen™ AM7030
Un nouveau réactif pour la transition du tissu congelé vers un état qui est facilement traité pour l’extraction de l’ARN de haute qualité.
  • RNAlater™-ICE est un nouveau réactif pour la transition de tissus congelés vers un état qui est facilement traité pour l’extraction de l’ARN de haute qualité
  • Les tissus congelés sont simplement submergés dans RNAlater-ICE et peuvent décongeler pendant la nuit à -20°C
  • Une fois décongelés, les tissus peuvent être traités comme des tissus frais à l’aide de procédures d’isolement d’ARN standard
  • Plus de broyage fastidieux des tissus congelés pour préserver l’ARN
  • Souvent, les tissus qui doivent être stockés avant l’isolement d’ARN sont surgelés ou congelés instantanément sur de la glace sèche ou dans de l’azote liquide pour préserver l’intégrité de l’ARN
  • L’ARN des tissus est stable quand il est congelé à -80°C, mais la décongélation des tissus avant ou pendant leur perturbation peut finir par détériorer l’ARN
  • Ceci est vrai si les tissus décongèlent pendant qu’ils se trouvent dans la solution de dénaturation
Avantages supplémentaires
  • Traitez les tissus précédemment congelés comme des échantillons fraîchement prélevés
  • La décongélation des tissus dans le RNAlater-ICE protège l’ARN de la dégradation
  • Plus besoin de broyer tissus à l’aide d’un mortier et d’un pilon et plus de transfert délicat de poudre dans le tube
  • Répartition facile des échantillons de tissus congelés pour des expériences multiples
  • La congélation rapide des tissus préserve l’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver RNAlater™-ICE à température ambiante.
Description RNA Storage Reagent
Type d’échantillon Tissue (Frozen)
Quantité 25 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Frozen Tissue Transition Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, methanol, isopropanol