Learn More
Invitrogen™ RNAqueous™-96 Total RNA Isolation Kit
Description
Le kit automatisé RNAqueous-96 est utilisé pour l’isolement d’ARN total sans phénol à haut débit à partir de 100 à 2 000 000 cellules ou de 0,1 à 1,5 mg de tissu à l’aide d’une technologie de séparation par lyse / dénaturant à base de guanidinium et par filtre en fibre de verre. Le kit contient suffisamment de réactifs pour 192 purifications d’ARN (2 x 96). Le kit RNAqueous-96 est idéal pour l’isolement de l’ARN total à partir de plusieurs échantillons et de très petits échantillons.
Utilisation du kit RNAqueous-96 La procédure utilise un filtre en fibre de verre de liaison à l’ARN et des méthodes de filtration sous vide ou de centrifugation pour fournir des rendements élevés d’ARN intact. Un traitement par DNase sur le filtre en option peut être effectué pour assurer l’élimination de l’ADN génomique pour les applications RT-PCR. Les plaques à 96 puits sont compatibles avec la plupart des collecteurs sous vide de plaques à 96 puits courants et les rotors à centrifuger de plaques à 96 puits. Le kit RNAqueous-96 fournit des rendements d’ARN toujours élevés à partir de diverses quantités de matériau de départ. La haute qualité de l’ARN isolé est illustrée.
- Protocoles automatisés, compatibles haut débit
Produit accessoire Le kit automatisé RNAqueous-96 (n° de cat. AM1812) est le même produit dans un format adapté à l’automatisation.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement total de l’ARN, ARN total des cellules et tissus animaux
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 50 ml d’eau exempte de nucléase ; conserver à température ambiante • 50 ml de solution d’élution ; température ambiante • 2 plaques filtrantes ; température ambiante • 2 plaques de prélèvement ; température ambiante • 2 plaques d’étanchéité adhésives ; température ambiante • 2 couvercles de plaque ; température ambiante • 50 ml de solution de lyse / liaison ; 4°C • 175 ml solution de lavage (concentrée) ; 4°C • 53 ml de mélange de liaison ; 4°C • 12 ml de tampon DNase I ; -20°C • 1,25 ml de DNase I ; -20°C |
| Isolation Technology | Plaque de silice |
| Volume d’élution | ≥50 μl |
| Type d’échantillon | Cellules, Tissus, tissus (mammifères) |
| Type de produit final | ARN total |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| À utiliser avec (équipement) | MultiPROBE™ II HT |
| À utiliser avec (application) | RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques |
| Quantité | 192 préparations |
| Conditions d’expédition | Boîte 1 : Glace Boîte 2 : Température ambiante |
| Afficher plus |