Learn More
Invitrogen™ RNase I Ambion™, clonée, 100 U/μl
Code produit. 10545195
Click to view available options
Quantité:
10 000 U
25 000 U
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10545195
Marque: Invitrogen™ AM2294
Edge
Clive efficacement après les quatre bases d’ARN à simple brin, contrairement à la RNase A, qui ne clive qu’après les résidus C et U.
La RNase I dégrade toutes les liaisons de dinucléotides d’ARN en laissant un hydroxyle 5’ et un monophosphate cyclique 2’, 3’. La RNase I dégrade l’ARN en un mélange de mononucléotides, dinucléotides et trinucléotides et ne dégrade pas l’ADN, bien qu’il se lie à celui-ci. Elle a une préférence marquée pour l’ARN simple brin par rapport à l’ARN double brin, ce qui lui permet de bien fonctionner dans les dosages de protection contre la ribonucléase.
  • Fournie dans un tube de 10 000 U (100 U/μl)
  • Sans endonucléase, sans exonucléase, sans protéase
  • Soumise à un test rigoureux de détection de l’activité d’endonucléase, d’exonucléase et de protéase contaminantes non spécifiques
  • Définition de l’unité : Une unité correspond à la quantité d’enzyme nécessaire pour produire 1 μg de matière soluble dans l’acide à partir de l’ARN de foie de souris en 30 minutes à 37°C
Analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, dosages de protection de nucléase, transfert et électrophorèse sur gel d’acide nucléique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 U / μl
Contenu et stockage -20°C
Conditions d’expédition Glace carbonique
Enzymes RNase
Quantité 10 000 U
Type de produit RNase I
Gamme de produits Ambion