Learn More
Invitrogen™ Recharge de lingettes de décontamination aux RNases RNaseZap
Code produit. 10092824
Click to view available options
Quantité:
100 feuilles
300 feuilles
Type de produit:
Distributeur pop-up, 100 lingettes
Recharge, 3 x 100 lingettes en rouleaux
Conditionnement:
100 pièces
300 pièces
Code produit. 10092824
Marque: Invitrogen™ AM9786
Élimination totale de la contamination aux RNases des surfaces en verre ou en plastique
Les lingettes Invitrogen™ RNaseZap™ contiennent du RNaseZap™ dans un format d’essuie-tout pratique. Il vous suffit d’essuyer les RNases des surfaces et de rincer avec de l’eau exempte de RNase. Fournies sous forme de 100 feuilles pop-up dans un seul conteneur.
  • Format essuie-tout pratique
  • Élimine complètement toute contamination aux RNases des surfaces en verre et en métal. Idéales pour le nettoyage des surfaces de travail, des pipettes et de l’équipement, qui doivent être exempts de RNase
Efficace immédiatement sur simple contact ; aucune cuisson ni autoclavage nécessaire. Populaire, l’Invitrogen™ RNaseZap™ est désormais fourni dans un format de lingette pratique. Les lingettes RNaseZap™ sont conçues pour éliminer toute contamination aux RNases des surfaces de travail, pipettes et équipements qui doivent être exempts de RNase. La formule du RNaseZap™ contient trois ingrédients connus pour leur activité contre les RNases. Elle élimine efficacement la contamination aux RNases, même élevée, alors que des produits similaires n’y parviennent pas. Après un rinçage complet, RNaseZap™ ne laisse aucun résidu inhibiteur des réactions enzymatiques. Remarque : Les éléments sont conditionnés séparément. Les lingettes et la solution RNaseZap™ sont chargées dans le distributeur pop-up avant leur première utilisation.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Lingettes
Type de produit Distributeur pop-up, 100 lingettes
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 100 feuilles
Type de réactif Réactif de contrôle RNase
Gamme de produits Ambion, ElectroZap