Learn More
Invitrogen™ Single Place Magnetic Stand (for one 1.5 mL tube)
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La centrifugation du statif de wuth est remplacée par l’attraction entre les billes de capture en solution et l’aimant dans le support, ce qui permet aux microbilles de s’accumuler sur un côté du tube de microcentrifugeuse.
- Les espèces capturées telles que l’ARNm sont rapidement et efficacement séparées des autres composants dans la solution
Santé animale, préparation des échantillons pour la santé animale, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total des cellules et des tissus animaux, ARN total des échantillons bactériens, ARN total du sang, purification de l’ARN / ADN viral
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | Support magnétique |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Ambion |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Support magnétique |