Learn More
Invitrogen™ SSC (20X), exempt de RNase
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
82.50€ - 241.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
---|---|
Concentration | 20X |
Type d’emballage | Flacon |
Gamme de produits | Ambion™ |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10239544
|
Invitrogen™
AM9770 |
500 mL |
82.50€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10085664
|
Invitrogen™
AM9763 |
1 l |
126.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10095664
|
Invitrogen™
AM9765 |
4 x 1 L |
241.00€
4L |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
De qualité biologie moléculaire, la solution SSC 20X Invitrogen™ est fournie en une bouteille. Ce tampon certifié exempt de RNase est économique et prêt à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Flacon | |
Température ambiante |
20X | |
Ambion™ | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.