Learn More
Invitrogen™ SSC (20X), exempt de RNase
Code produit. 10085664
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
4 x 1 L
Conditionnement:
1 pièce
4L
Code produit. 10085664
Marque: Invitrogen™ AM9763
Edge
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
La solution Invitrogen™ de qualité biologie moléculaire 20X SSC est fournie dans un flacon contenant 1 l. Ce tampon certifié exempt d’ARNase est économique et prêt à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Concentration 20X
Type d’emballage Flacon
Gamme de produits Ambion
Quantité 1 l
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide