Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT™ Kit
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4919396
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
400 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 pièce
100 réactions
400 réactions
Code produit. 10664844
Marque: Invitrogen™ AM1729
Effectuer une analyse d’expression directement à partir de cellules en culture sans purification de l’ARN.
Ce kit permet de gagner du temps et offre un flux de travail simple adapté à quelques échantillons ou pouvant facilement être incorporé dans des applications automatisées à haut débit.
  • Complet : flux de travail optimisé composé de réactifs de lyse cellulaire avec élimination de l’ADNg, du mélange enzymatique en temps réel, d’un tampon et du nouveau mélange d’expression génétique TAqMan Gene Expression Master Mix
  • Rapide : Préparation des échantillons en 7 minutes à température ambiante, y compris le traitement par DNase
  • Facile : lysez des échantillons dans un tube ou directement dans des plaques de culture
  • Robuste : réalisez l’analyse de l’expression génétique de 10 à 100 000 cellules par échantillon, résultats équivalents à ceux obtenus à partir de l’ARN purifié
  • Efficace : contient suffisamment de réactifs pour générer 500 résultats de PCR en temps réel à partir de 100 échantillons de départ
  • Moins de ressources utilisées, moins dangereuses, moins de déchets
Découverte et développement de médicaments, analyse et génotypage de l’expression génétique, PCR et PCR en temps réel, tests de détection de médicaments par PCR, PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique en temps réel, PCR en temps réel directement à partir d’échantillons, identification et validation de cibles et des pistes
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
• Solution d’arrêt : 2 tubes de 1 ml
• DNase I : tube de 220 µl
• Mélange enzymatique RT 20X : tube de 1,1 ml
• Solution de lyse : flacon de 22 ml
• Tampon RT 2X : flacon de 22 ml
• mélange TaqMan™ Gene Expression Master Mix : 4 × flacons de 5 ml
Conserver la solution d’arrêt, la DNase I et le mélange enzymatique RT 20X à -20°C.
Conserver la solution de lyse, le tampon RT 2X et le mélange TaqMan™ Gene Expression Master Mix à 4°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR RT-qPCR en 2 étape
Polymérase ADN polymérase
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7000, système 7300, système 7500, système 7900HT, système de PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard, systèmes QuantStudio 6 et 7 Pro, système QuantStudio 7 Flex, systèmes QuantStudio 3 et 5, système QuantStudio 12k Flex, système QuantStudio 6 Flex
Concept écologique Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins dangereux
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits Ambion, Cells-to-CT, TaqMan
Type de produit Kit d’expression génétique Cells-to-CT
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 400 reactions
Transcriptase inverse M-MLV
Conditions d’expédition Glace carbonique
Suffisant pour 400 réactions
Nbre de réactions 400 réactions
Type de réactif Lyse cellulaire
Type d’échantillon Culture