Learn More
Invitrogen™ La solution de stockage d’ARN
Code produit. p-4926938
Click to view available options
Quantité:
50 ml
10 x 1 ml
Conditionnement:
1 pièce
10mL
Code produit. 10449224
Marque: Invitrogen™ AM7000
Caractéristiques permettant de minutimiser l’hydrolyse de base de l’ARN
The Invitrogen RNA Storage Solution is a buffer that provides greater RNA stability than standard 0.1 mM EDTA or TE Buffer. This 1 mM sodium citrate, pH 6.4 ± 0.2 buffer is provided in one bottle containing 50 mL.
La solution de conservation d’ARN Invitrogen™ est un tampon qui offre une plus grande stabilité d’ARN que le tampon EDTA ou TE standard de 0,1 mM. Ce tampon de 1 mM de citrate de sodium, pH 6,4 ± 0,2, est fourni dans 10 tubes contenant 1,0 ml chacun. La dernière étape de chaque protocole d’isolement d’ARN consiste à remettre en suspension le culot d’ARN purifié. Après avoir minutieusement isolé l’ARN, il est essentiel que le culot soit suspendu et stocké dans une solution sûre et exempte de Rnase. La solution de conservation d’ARN possède deux caractéristiques qui minimisent l’hydrolyse de base de l’ARN : un pH faible et le citrate de sodium, un chélateur efficace. La solution de conservation d’ARN est compatible avec toutes les applications d’ARN courantes telles que la transcription inverse, la transcription in vitro, l’analyse Northern et les dosages de protection des nucléases. La solution de conservation d’ARN est préparée à partir des réactifs les plus purs disponibles, dans des conditions scrupuleusement surveillées, dans une usine de production de pointe. Elle est ensuite soumise à des procédures rigoureuses de contrôle qualité afin d’en garantir la pureté et les résultats escomptés.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 mM
Contenu et stockage Conserver à -20°C.
Expédié à température ambiante.
Type d’emballage Tube
Gamme de produits Invitrogen
Type de produit Réactif pour conservation de l’ARN
Quantité 10 x 1 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide