Learn More
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 8,0, sans RNase
Code produit 10259194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10259194 100 ml 1 pièce
10055704 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10259194 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9855G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.25€
    74.65€ / 100mL
    Économisez 7.60€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
La solution Invitrogen™ de qualité biologique moléculaire à 1 M de Tris, pH 8,0, est fournie dans un flacon de 100 ml. Ce tampon certifié exempt de RNase est économique et prêt à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 M
pH 8
Forme physique Liquide
Gamme de produits Ambion
Quantité 100 ml
Formule 1,3-propanediol, 2-amino-2-(hydroxyméthyl)-, chlorhydrate
Qualité Biologie moléculaire