Learn More
Invitrogen™ BSA (50 mg/ml) UltraPure™
Code produit. p-4926943
Click to view available options
Quantité:
1 x 50 mg
5 x 50 mg
Conditionnement:
1 pièce
250mg
Code produit. 10743447
Marque: Invitrogen™ AM2616
Excellent stabilisateur de PCR
La BSA Ambion Ultrapure est une BSA “non acétylée”, suffisamment pure pour être utilisée lorsque l’intégrité de l’ADN ou de l’ARN est essentielle. Chaque tube contenant 50 mg, à une concentration de 50 mg / ml, est fourni. L’albumine de sérum de bovin (BSA) a de nombreux usages en tant que protéine vectrice et agent de stabilisation dans les réactions enzymatiques. Elle fait également office d’agent de blocage dans le transfert Northern, le transfert Southern et l’hybridation sur transfert en point. La BSA est recommandée dans les tampons pour la traduction de coupure, les réactions polymérases et les ligatures. C’est aussi un additif courant pour les amplifications PCR, l’empreinte et les analyses de retard sur gel. Dans la digestion par des enzymes de restriction, il a été démontré que la BSA améliorait l’activité enzymatique. Son poids moléculaire est de 68 kD. La BSA ultra-pure subit des tests rigoureux pour l’activité DNase, RNase, endonucléase, protéase, peroxidase et phosphatase alcaline, et elle est dosée pour un fond de fluorescence. Activité exonucléase : 3’ à 5’.
Clonage, clonage par enzymes de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à –20°C.
Concentration 50 mg / ml
Gamme de produits Ambion
Quantité 1 x 50 mg
Conditions d’expédition Glace carbonique
Forme Liquide