Learn More
Invitrogen™ Vortex Adapter-60
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le mouvement d’agitation unique de l’adaptateur favorise une digestion rapide et complète des tissus. Recommandé pour une utilisation avec le kit d’isolement d’ARN total MELT™ (AM1983).
- L’adaptateur 60 Vortex se compose d’une plateforme de 152 mm (6 po) et deux inserts en mousse pour microplaque différents
- Chaque insert s’adapte parfaitement à la plateforme pour accueillir 60 microtubes ou une microplaque standard
- Compatible avec les mini-mélangeurs vortex Vortex-Genie™ 2, Vortex-Genie 2T et VWR™
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, réactifs et accessoires généraux de purification de l’ARN, extraction de l’ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | Vortex |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Ambion |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Adaptateur 60 Vortex |