Learn More
(±)-Ambrisentan-d3 (methoxy-d3), CDN
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.05 g
Conditionnement:
0.01g
0.05g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac Ambrisentan-d3 |
| CAS | 1189479-60-4 |
| Formule moléculaire | C22 2H3 H19 N2 O4 |
| Quantité | 0.01 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19 H,1-3H3,(H,25,26)/i3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(C(Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 2-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy-3,3-diphenyl-3-(trideuteriomethoxy)propanoic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 381.44 |
| Poids de la formule | 381.1768 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |