Learn More
Ambrisentan, Mikromol™
Code produit 18093310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18093310 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18093310 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3756.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ambrisentan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ambrisentan
CAS 177036-94-1
Noms d’analytes ou de composants Ambrisentan
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H22 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ambrisentan, BSF 208075, LU 208075, Letairis, Volibris, (alphaS)-alpha-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenyl-benzenepropanoic Acid, Benzenepropanoic acid, alpha-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenyl-, (S)-, (alphaS)-alpha-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenylbenzenepropanoic acid, 3109.F, GSK 1325760, 4051.F
Formule InChI InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m1/s1
SMILES COC([C@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC (2S)-2-(4,6-diméthylpyrimid-2-yl)oxy-3-méthoxy-3,3-diphénylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 378.42
Quantité 250 mg
Poids de la formule 378,158 g/mol