Learn More
AMDEX Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase, 0.5ml Secondary Antibody, Cytiva
Code produit 10157014 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10157014 0.5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10157014 Fournisseur Life Science products Cytiva Code fournisseur RPN4301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Enzyme Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène IgG
Classification Monoclonal
Conjugué HRP
Description Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase
Dilution For ELISA, it is recommended that the conjugate should be diluted in the range 1:1000 to 1:4000
Espèces hôtes Goat
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.5 mL
Primaire ou secondaire Secondary
Isotype IgG
Product Identifier
  • Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase, 0. 5 ml
Hazard Statement
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Supplemental information
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 53.9% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 50% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.