Description
- Pratiques pour des séparations rapides, seules ou connectées en série
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Débits élevés et bon potentiel de mise à l’échelle
Informations sur la commande
Suffisant pour détecter une membrane de 2 500 cm2. Comprend uniquement les réactifs de détection. Pour le module d’étiquetage, voir la pièce RPN3680.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Systèmes rapides et pratiques pour toutes les applications haute sensibilité utilisant des sondes d’ADN, d’ARN ou d’oligonucléotides |
| Suffisant pour | Membrane de 2 500 cm2 |
| Comprend | Réactifs de détection CDP-Star |
| Quantité | À l’unité |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers||
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin..
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: 2,2'-iminodiethanol