Learn More
Cytiva Substrat pour transfert Western Amersham™ ECF™
Code produit. 10713387 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
Réactifs suffisants pour détecter une membrane de 2 500 cm2
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10713387
Marque: Cytiva RPN5785
Includes
Substrat ECF, 60 ml ; Tampon de dilution
Pour la détection des transferts de protéines avec un équipement de lecture de fluorescence. Le substrat pour transfert Western Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECF™ est un substrat fluorescent pour la détection par phosphatase alcaline des transferts de protéines.
La phosphatase alcaline déphosphoryle le substrat ECF pour générer un produit fluorescent, qui se localise sur le site de la catalyse. Le produit émet une fluorescence à 540-560 nm lorsqu’il est excité à la longueur d’onde appropriée.
  • Pour équipement de lecture de fluorescence
  • Sensibilité comparable à la chimiluminescence
  • La plage dynamique étendue des systèmes de lecture de fluorescence par rapport à celle des films permet de visualiser et quantifier les bandes pâles et sombres sur le même balayage
  • Films et chambre noire ne sont plus nécessaires
Transfert Western, dot et slot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Équipement de balayage par fluorescence
Comprend Substrat de ECF, 60 ml, tampon de dilution
Quantité Réactifs suffisants pour détecter une membrane de 2 500 cm2
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers||
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P313-Consulter un médecin.
  • P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin..
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,2'-iminodiethano
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 99.8% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 99.8% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.