Learn More
Cytiva Système de détection / marquage direct d’acides nucléiques Amersham™ ECL™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
Marque 5 μg d’acides nucléiques
Pour le marquage de 10 μg d’acides nucléiques
Pour le marquage de 5 μg
Pour membrane de 2 000 cm2
Pour membrane de 4000 cm2
Suffisant pour 4 000 cm2
Type de produit:
Module de marquage direct ECL
Réactifs de détection ECL
Système de marquage et de détection directs ECL
Tampon d’hybridation doré ECL
Conditionnement:
1 pièce
5µg
Description
Includes
45-000-922 et 45-000-923 : Réactif de marquage ; Agent de réticulation ; ADN de contrôle ; Agent de blocage ; Réactifs de détection ECL ; Tampon d’hybridation doré ECL
- Détection rapide et simple de quantités cibles moyennes à élevées en 4 h
- Suffisant pour l’hybridation de 4000 cm2
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Système de détection et marquage direct d’acides nucléiques ECL™ |
| Comprend | Tampon d’hybridation ECL Gold suffisant pour 4000 cm² |
| Type de produit | Tampon d’hybridation doré ECL |
| Quantité | Suffisant pour 4 000 cm2 |