Learn More
Cytiva Système de détection / marquage direct d’acides nucléiques Amersham™ ECL™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
Marque 5 μg d’acides nucléiques
Pour le marquage de 10 μg d’acides nucléiques
Pour le marquage de 5 μg
Pour membrane de 2 000 cm2
Pour membrane de 4000 cm2
Suffisant pour 4 000 cm2
Type de produit:
Module de marquage direct ECL
Réactifs de détection ECL
Système de marquage et de détection directs ECL
Tampon d’hybridation doré ECL
Conditionnement:
1 pièce
5µg
Description
Includes
45-000-922 et 45-000-923 : Réactif de marquage ; Agent de réticulation ; ADN de contrôle ; Agent de blocage ; Réactifs de détection ECL ; Tampon d’hybridation doré ECL
- Marquage direct de la sonde sur une réaction de 10 min., 1 h de l’hybridation à la détection avec ECL Direct, Hybond N+ et Hyperfilm ECL.
- Élimine les problèmes liés à la manipulation, aux déchets et à la réglementation associés à l’utilisation de la radioactivité.
- Il n’est pas nécessaire de déshybrider les transferts avant la réhybridation.
- Pour la détection simple et rapide de quantités cibles moyennes à élevées dans des applications comme le criblage de plaque ou de colonie, les transferts en points et les analyses de produits PCR.
- Résultats homogènes combinant des signaux forts et des bruits de fond très faibles.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Colonie ou plaque écran, dot blots et analyses de produits PCR |
| Comprend | Réactif de marquage de l’ADN (2 x 0,5 ml) ; Solution de glutaraldéhyde (2 x 0,5 ml) ; Eau (2 x 1,0 ml) ; ADN de contrôle I Hind III 10 μg/ml (2 x 0,1 ml) ; Tampon d’hybridation Gold (2 x 500 ml) ; Agent de blocage (2 x 25 g) ; Réactif de détection ECL1 (2 x 125 ml) ; Réactif de détection ECL2 (2 x 125 ml) |
| Type de produit | Système de marquage et de détection directs ECL |
| Quantité | Pour le marquage de 10 μg d’acides nucléiques |
| Heure du test | 20 min |