Learn More
Cytiva Marqueurs Rainbow fluorescents Amersham™ ECL™ Plex
Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Quantité:
120 mu;l
500 μl
Unit Size:
120µL
500µL
Description
- Surveillez l’évolution de l’électrophorèse des protéines et évaluez l’efficacité du transfert et le poids moléculaire des protéines transférées sans coloration
- Améliorés pour permettre une identification plus rapide et plus simple des protéines sur les gels de polyacrylamide SDS
- Prêts à être chargés
- Fournissent des bandes plus nettes et plus intenses sur les gels et les transferts et améliorent l’espacement des bandes pour une détermination plus précise du poids moléculaire
- Fournissent des images fluorescentes à l’aide des canaux Cy3 et Cy5
Order Info
Chaque boîte de 120 μl est suffisante pour une utilisation avec au moins 40 minigels (10 x 8 cm) ou 20 grands gels (20 x 20 cm).Chaque boîte de 500 μl est suffisante pour une utilisation avec au moins 160 minigels (10 x 8 cm) ou 80 grands gels (20 x 20 cm).
Specifications
Specifications
| Description | Ces marqueurs Rainbow fluorescents sont à utiliser avec le système de détection de transfert Western ECL Plex. |
| Couleur | Multi |
| Type de produit | Marqueur/échelle de poids moléculaire pour protéines |
| Formule | Fourni dans 35 % de glycérol et un tampon d’échantillon contenant de l’acide mercaptoéthanesulfonique (MESNA) en tant qu’agent réducteur |
| À utiliser avec (application) | Pour les transferts Western quantitatifs |
| Quantité | 120 mu;l |
| Conditions de stockage | -20deg;C |
| Suffisant pour | 12 chargements de minigel |
Safety and Handling
Signal Word
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N,N'-1, 2-ethanediylbis¢N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hy
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 35.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 32.5% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction