Learn More
Cytiva Réactif de détection pour transfert Western Amersham™ ECL™ Prime
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Contenus des kits:
Solution A (luminol, 3 × 50 ml) et solution B (peroxyde, 3 × 50 ml)
Solution A (luminol, 50 ml) et solution B (peroxyde, 50 ml)
Suffisant pour:
Membrane 1 000 cm2
Membrane 3000cm2
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Description
Includes
Solution A (solution de luminol) et solution B (solution de peroxyde)
- Le signal stable permet des expositions multiples et rend le réactif adapté aux grands ensembles expérimentaux
- Fournit un temps de manipulation confortable entre la détection et la réalisation de l’expérience
- Optimisé pour l’imagerie avec les membranes ImageQuant™ LAS 4000 (imagerie CCD), Amersham Hybond™ P (en PVDF) et compatible avec les membranes Amersham Hyperfilm™, Amersham Hybond-ECL (en nitrate de cellulose)
- Également compatible avec les marqueurs de poids moléculaire Rainbow™ et les marqueurs de transfert Western Amersham ECL DualVue™
Enseignement et recherche
Specifications
Specifications
| Type de produit | Réactif de détection pour transfert Western ECL Prime |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western quantitatif ou de confirmation sensible |
| Sensibilité | ∼1 pg |
| Suffisant pour | Membrane 1 000 cm2 |
| Contenus des kits | Solution A (luminol, 50 ml) et solution B (peroxyde, 50 ml) |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Safety and Handling
Product Identifier
- ECL Prime'
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: trometamol, ethanediol, imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 4% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction