Learn More
Cytiva Réactif de détection pour transfert Western Amersham™ ECL™ start
Code produit. p-5045893 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
200 ml
400 ml
Conditionnement:
200 ML
400mL
Code produit. 15387655
Marque: Cytiva RPN3243
Le réactif est un substrat chimiluminescent à base de luminol conçu pour la détection des protéines immobilisées sur une membrane
Amersham™ ECL™ Start est un réactif de détection chimiluminescent de la gamme Amersham ECL qui est recommandé pour l’analyse de confirmation et la détection de niveaux élevés à moyens de protéines endogènes. Amersham ECL Start possède un signal de longue durée, ce qui permet de réaliser de multiples expositions de la membrane et de disposer d’un intervalle de temps pratique entre l’expérience et l’analyse.
  • Longue durée du signal offrant flexibilité de conception des dosages et détection robuste de grands ensembles expérimentaux
  • Faible bruit de fond, quelle que soit la méthode de détection
  • Solution de travail stable pendant cinq jours
  • Longue durée de conservation de 18 heures, pratique en cas de transferts Western peu fréquents
  • Détection sur film radiographique ou imageur CCD
  • Membrane recommandée : PVDF ou CN
  • Pour la détection de protéines abondantes
  • Réactif de détection incolore 1 et 2
Applications :
Transferts Western de routine et de confirmation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Réactif de détection pour transfert Western Amersham™ ECL™ start
Quantité 200 ml
À utiliser avec (application) Transferts Western de routine et de confirmation
Conditions de stockage 18°C à 30°C