Learn More
Cytiva Réactifs de détection de transfert Western Amersham™ ECL™
À utiliser pour tous les transferts Western courants. Réactif de détection de transfert Western ECL™ Amersham™ de Cytiva sont les premiers réactifs de détection chimiluminescents disponibles dans le commerce et sont toujours l’un des réactifs de détection par chimiluminescence les plus couramment utilisés.
200.00€ - 610.00€
Spécification
Type de produit | Réactif de détection pour transfert Western ECL |
---|---|
À utiliser avec (application) | Western Blot |
Sensibilité | ∼10 pg |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Code produit | Marque | Quantité | Contenus des kits | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Contenus des kits | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10754557
|
Cytiva
RPN2109 |
62,5 mL | Réactif de détection 62,5 ml, réactif de détection 162,5 ml 2 | Détection de 1 000 cm2 de membrane |
200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10773577
|
Cytiva
RPN2134 |
375 mL | Réactif de détection 375 ml, réactif de détection 1375 ml 2 | Détection de 6000cm2 de membrane |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10340125
|
Cytiva
RPN2209 |
125 mL | Réactif de détection 125 ml, réactif de détection 1125 ml 2 | Détection de 2000cm2 de membrane |
312.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10155854
|
Cytiva
RPN2106 |
250 mL | Réactif de détection 250 ml, réactif de détection 1250 ml 2 | Détection de 4000cm2 de membrane |
401.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Détectable sur l’ECL Hyperfilm™ ou avec l’imageur CCD
- Utilise une détection par luminol améliorée qui convient à tous les transferts Western courants
Transfert Western
Spécification
Réactif de détection pour transfert Western ECL | |
Western Blot | |
∼10 pg | |
2°C à 8°C |