Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™ -N+
Code produit. p-3675909 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
10 feuilles
1 rouleau
20 feuilles
50 disques quadrillés
50 feuilles
50 disques
5 feuilles
Dimensions (LxW):
11,9 x 7,8 cm
12 x 10 cm
15 x 10 cm
15 x 20 cm
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
22,2 x 22,2 cm
30 x 50 cm
30 cm x 3
Non applicable
Diamètre (métrique):
82 mm
Non applicable
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
50 pièces
Code produit. 11718308
Marque: Cytiva RPN1210B
Utilisées pour une sensibilité maximale lors du transfert de l’ADN et de l’ARN. La membrane Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ est une membrane en nylon chargée positivement recommandée pour une utilisation dans la détection par chimioluminescence et chimiofluorescence, radioactives et non radioactives.
  • Taille des pores de 0,45 μm avec rétention d’acides nucléiques >50bp
  • Capacité de liaison des acides nucléiques 600μ g/cm2
  • Adapté pour les gammes à densité élevée
  • Excellente sensibilité dans le transfert Southern classique
  • Les échantillons d’acides nucléiques peuvent être fixés par UV ou par cuisson
  • Ne convient pas au transfert et à la fixation d’alcalins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 12 cm
Largeur (métrique) 10 cm
À utiliser avec (application) Transferts Southern ; fixation aux UV
Capacité de liaison Jusqu’à 600μg/cm2
Diamètre (métrique) Non applicable
Quantité 20 feuilles
Format Feuille
Matériau Nylon, chargé positivement
Dimensions (LxW) 12 x 10 cm