Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™ -XL
Code produit. 12120960 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
10 feuilles
Longueur (métrique):
20 cm
Largeur (métrique):
20 cm
Format:
Feuille
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12120960
Marque: Cytiva RPN2020S
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser pour des rapports signal-bruit optimaux en cas d’utilisation de sondes au marquage radioactif. Les membranes Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -XL sont de nouvelles membranes en nylon chargées offrant une concentration supérieure et une distribution plus uniforme de charge positive que d’autres membranes en nylon chargées.
  • Concentration supérieure et distribution plus uniforme de charge positive que d’autres membranes en nylon chargées
  • Capacité de liaison des acides nucléiques jusqu’à 600 μg/cm2
  • Liaison efficace de petits fragments
  • Retrait efficace de la sonde
  • Adaptées à la réhybridation
  • Des disques sont également disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (métrique) 20 cm
À utiliser avec (équipement) Sondes radioactives
Capacité de liaison Jusqu’à 600μg/cm2
Quantité 10 feuilles
Format Feuille
Matériau Nylon, très chargé positivement