Learn More
Cytiva ECL Amersham™ Hyperfilm™
Code produit. p-3676214 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 x 17,8 cm (5 x 7 po)
18 x 24 cm (7,1 x 9,5 po)
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 po)
Quantité:
100 feuilles/boîte
50 feuilles/boîte
Conditionnement:
100 feuilles
50 feuilles
Code produit. 10534205
Marque: Cytiva 28906837
À utiliser avec tous les systèmes chimiluminescents à lumière bleue et verte. Le film Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL est fabriqué à partir d’une base transparente dont les deux côtés sont revêtus d’une émulsion photographique protégée par une couche anti-rayures.
  • Le revêtement antistatique réduit le risque d’artefacts visibles
  • La base transparente offre un contraste élevé qui facilite la lecture des images
  • Convient à une utilisation avec tous les systèmes chimiluminescents à lumière bleue et verte
  • Le film peut être utilisé dans des appareils de traitement automatique ou alors manuellement à l’aide des révélateurs et fixateurs pour films radiographiques les plus courants
  • Détection par chimiluminescence pour transferts de Western, Southern et Northern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit ECL Amersham Hyperfilm
À utiliser avec (application) Détection par chimiluminescence pour transferts de Western, Southern et Northern.
Quantité 100 feuilles/boîte
Conditions de stockage 4°C
Dimensions (LxW) 18 x 24 cm (7,1 x 9,5 po)