Learn More
Cytiva Conjugués streptavidine-fluor Amersham™
Code produit. 10004594 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Type de produit:
Streptavidine Cy2
Streptavidine Cy3
Streptavidine Cy5
Conditionnement:
1 pièce
1mg
Code produit. 10004594
Marque: Cytiva PA45001
À utiliser pour l’hybridation in situ et la cytométrie en flux. Les conjugués Streptavidin-Fluor Amersham™ de Cytiva se composent de streptavidine conjuguée à une gamme de colorants fluorescents.
  • Réactifs à haute spécificité
Applications :
Hybridation in situ, cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Ce produit est fourni sous forme de solide lyophilisé dans un tampon phosphate salin (phosphate de potassium à 0,02 M, NaCl à 0,15 M) de pH 7,2 contenant de l’albumine de sérum bovin à 1 % (p/v) et de l’azoture de sodium à 0,1 % (p/v), à reconstituer avec 1 ml d’eau déionisée, à distribuer en aliquotes appropriés et à congeler, en évitant les cycles de gel/dégel répétés
À utiliser avec (application) Adaptés à une utilisation dans l’analyse par fluorescence d’échantillons biotinylés
Quantité 1 mg
Type de produit Streptavidine Cy5
Contenus des kits Produit solide lyophilisé dans une solution saline dans un tampon phosphate (phosphate de potassium 0,02 M, NaCl 0,15 M), pH 7,2, contenant 1 % (p/v) d’albumine de sérum bovin et 0,1 % (p/v) d’azoture de sodium. À reconstituer avec 1 ml d’eau déminéralisée, répartir dans des aliquotes adaptés et congeler
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .