Learn More
Cytiva Unité de transfert demi-sèche TE77 Amersham™
Code produit. 10382910 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Dimensions du gel:
21 x 26 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10382910
Marque: Cytiva TE77
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Les électrodes de platine-titane et d’acier inox perforées de longue durée permettent des transferts uniformes et exempts de contamination
  • Nécessite un tampon minimal, seulement assez pour saturer les papiers et les membranes de transfert
  • Utilise un courant faible (0,5 A) et une tension (30 V) pour les transferts : plus sûr et plus économique
  • Convient aux gels jusqu’à 21 × 26 cm
  • Testé pour une utilisation avec les réactifs de transfert Western ECL Amersham™
  • Fonction d’arrêt automatique unique ; le transfert est arrêté lorsque le tampon est épuisé, ce qui empêche la surchauffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les dispositifs de transfert semi-humide ECL sont conçus pour fournir des résultats de transfert électrophorétique exceptionnels en utilisant un courant et une tension faibles avec une quantité minimale de tampon. Les unités sont disponibles avec et sans blocs d’alimentation intégrés pour offrir une flexibilité maximale.
Type Unité de transfert demi-sèche TE77, 21 × 26 cm
Dimensions du gel 21 x 26 cm
Comprend 25 feuilles de papier transfert, 50 feuilles de cellophane, masques solides et masques pour gels de 14 x 16 cm
Modèle TE 77
Largeur (métrique) 38 cm
Hauteur (métrique) 9 cm