Learn More
Ester méthylique d'amfénac, Mikromol™
Description
ester méthylique d'amfénac
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amfenac Methyl Ester |
| CAS | 61941-58-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Amfenac Methyl Ester |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H15 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Amfenac Methyl Ester, 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (2-amino-3-benzoylphenyl)acetate, Methyl 2-amino-3-benzoylbenzeneacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H15NO3/c1-20-14(18)10-12-8-5-9-13(15(12)17)16(19)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,10,17H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccccc2)c1N |
| Nom IUPAC | 2-(2-amino-3-benzoylphényl)acétate de méthyle |
| Afficher plus |