Learn More
AMG-208, MedChemExpress
Code produit. 16444938
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16444938
Marque: Medchem Express HY12035
MedChemExpress AMG-208 is an orally active c-Met/RON dual selective inhibitor with an IC50 of 9 nM for c-Met. AMG-208 is a CYP3A4 inhibitor with an IC50 of 32 μM. AMG-208 has anti-cancer activity.
AMG-208 is an orally active c-Met/RON dual selective inhibitor with an IC50 of 9 nM for c-Met. AMG-208 is a CYP3A4 inhibitor with an IC50 of 32 μM. AMG-208 has anti-cancer activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau AMG-208
CAS 1002304-34-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H17N5O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 3.33 mg/mL (8.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C2C(OCC3=NN=C4N3N=C(C=C4)C5=CC=CC=C5)=CC=NC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 383.4
Poids de la formule 383.4
Pourcentage de pureté 98.79%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.