Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder, SPL T-75 flask
Click to view available options
Quantité:
1 support
Description
- À utiliser avec les microscopes inversés EVOS et Micromaster
- Contient un flacon SPL T-75
Spécification
Spécification
| Type | Support de récipients |
| Gamme de produits | EVOS |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’imagerie de base EVOS™ XL, système d’imagerie couleur EVOS™ FL, système d’imagerie EVOS™ XL, système d’imagerie EVOS™ FL, système d’imagerie automatique EVOS™ FL |
| Format | un flacon SPL T-75 |
| Capacité | 1 flacon SPL T-75 |
| Quantité | 1 support |