Learn More
Merck Amicon™ Pro Purification System with Ultra-0.5 Device, 50 Kda
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Quantité:
24Pack
Comprend:
24 filtres de 50 kDa Amicon Ultra NMWCO, 24 dispositifs d’échange et 24 tubes de prélèvement avec bouchon
Conditionnement:
24 pièces
Description
Système de purification Amicon Pro : un outil de centrifugation qui réduit la purification des protéines grâce à la concentration et à l’échange de tampons.
Le système de purification Amicon™ Pro comprend : Filtres Amicon Ultra NMWCO, dispositifs d’échange et tubes de prélèvement avec bouchon.
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| MWCO | 50 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau de boîtiers | Cellulose régénérée (CR) |
| Comprend | 24 filtres de 50 kDa Amicon Ultra NMWCO, 24 dispositifs d’échange et 24 tubes de prélèvement avec bouchon |
| Quantité | 24Pack |
| Type | Filtres pour centrifugation |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Longueur (métrique) | 12 cm |